3-Brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
m-Bromobenzonitrile
AS20103G100
AS20103G25
ACTIAS20103G100EA
0
CHF
ACTIAS20103G100
ACTIAS20103G25
3-Brombenzonitril
3-Brombenzonitril
Formel:
C₇H₄BrN Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Melting Pt: 37…40 °C Dichte: 1.562 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001796 CAS-Nummer: 6952-59-6 EINECS: 230-127-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |