3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21650G1 AS21650G5
ACTIAS21650G1EA 0 CHF
ACTIAS21650G1 ACTIAS21650G5
3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
MDL Number: MFCD00017003
CAS-Nummer: 602-00-6