2-Brom-6-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32342G1 AS32342G5
ACTIAS32342G1EA 0 CHF
ACTIAS32342G1 ACTIAS32342G5
2-Brom-6-methoxybenzoesäure
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
MDL Number: MFCD00800732
CAS-Nummer: 31786-45-5