(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
AS21336G25
AS21336G5
ACTIAS21336G25EA
0
CHF
ACTIAS21336G25
ACTIAS21336G5
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel:
C₃H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00798260 CAS-Nummer: 61278-21-5 |