(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol
AS22830G100 AS22830G25 AS22830G5
ACTIAS22830G100EA 578 CHF
ACTIAS22830G100 ACTIAS22830G25 ACTIAS22830G5
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
MDL Number: MFCD00798261
CAS-Nummer: 66211-46-9