6-Brom-1-hexen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS21023G100 AS21023G25
ACTIAS21023G100EA 108 CHF
ACTIAS21023G100 ACTIAS21023G25
6-Brom-1-hexen
6-Brom-1-hexen
Formel: C₆H₁₁Br
Siedepunkt: 34…36 °C (0.05 mmHg)
Dichte: 1.2169 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000269
CAS-Nummer: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III