ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
AS20735G100
AS20735G25
ACTIAS20735G100EA
0
CHF
ACTIAS20735G100
ACTIAS20735G25
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00072424 CAS-Nummer: 2491-38-5 EINECS: 219-655-0 |