2-Mercaptobenzimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Benzimidazole-2-thiol, 1,3-Dihydro-2H-benzo[d]imidazole-2-thione, Rabeprazole Related Compound C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
AS34260G10
AS34260G100
AS34260G5
ACTIAS34260G10EA
0
CHF
ACTIAS34260G10
ACTIAS34260G100
ACTIAS34260G5
2-Mercaptobenzimidazol
2-Mercaptobenzimidazole
Formel:
C₇H₆N₂S Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa) Melting Pt: 154 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00466107 CAS-Nummer: 583-39-1 EINECS: 209-502-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |