2-Hydroxy-3-nitro-6-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine
AS7161G1
AS7161G5
ACTIAS7161G1EA
0
CHF
ACTIAS7161G1
ACTIAS7161G5
2-Hydroxy-3-nitro-6-picolin
2-Hydroxy-3-nitro-6-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD03001414 CAS-Nummer: 39745-39-6 EINECS: 244-647-9 |