2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-Methyl-5-nitro-2-pyridone
AS21281G25 AS21281G5
ACTIAS21281G25EA 0 CHF
ACTIAS21281G25 ACTIAS21281G5
2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin
2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Melting Pt: 189…190 °C
MDL Number: MFCD00010690
CAS-Nummer: 21901-41-7