2-Hydroxy-5-nitro-3-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21310G100 AS21310G25 AS21310G5
ACTIAS21310G100EA 0 CHF
ACTIAS21310G100 ACTIAS21310G25 ACTIAS21310G5
2-Hydroxy-5-nitro-3-picolin
2-Hydroxy-5-nitro-3-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
MDL Number: MFCD03095073
CAS-Nummer: 21901-34-8
EINECS: 244-647-9