2-Amino-5-nitro-6-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
AS7233G1
AS7233G5
ACTIAS7233G1EA
0
CHF
ACTIAS7233G1
ACTIAS7233G5
2-Amino-5-nitro-6-picolin
2-Amino-5-nitro-6-picolin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00053582 CAS-Nummer: 22280-62-2 |