2-Amino-5-nitro-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
AS21280G100 AS21280G25 AS21280G5
ACTIAS21280G100EA 142 CHF
ACTIAS21280G100 ACTIAS21280G25 ACTIAS21280G5
2-Amino-5-nitro-4-picolin
2-Amino-5-nitro-4-picolin
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 220 °C
MDL Number: MFCD00010692
CAS-Nummer: 21901-40-6