3-Amino-4-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
AS13019G1
AS13019G5
ACTIAS13019G1EA
0
CHF
ACTIAS13019G1
ACTIAS13019G5
3-Amino-4-iodpyridin
3-Amino-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₅IN₂ MW: 220,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD04971334 CAS-Nummer: 105752-11-2 |