4-Iod-1-methylimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
AS12911G1 AS12911G25 AS12911G5
ACTIAS12911G1EA 31 CHF
ACTIAS12911G1 ACTIAS12911G25 ACTIAS12911G5
4-Iod-1-methylimidazol
4-Iodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
MDL Number: MFCD01632214
CAS-Nummer: 71759-87-0