4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24811G100
AS24811G25
ACTIAS24811G100EA
201
CHF
ACTIAS24811G100
ACTIAS24811G25
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₃S MW: 241,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00798381 CAS-Nummer: 1513-45-7 |