2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25372G100
AS25372G25
AS25372G5
ACTIAS25372G100EA
0
CHF
ACTIAS25372G100
ACTIAS25372G25
ACTIAS25372G5
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₃S MW: 241.19 g/mol |
MDL Number:
MFCD01320751 CAS-Nummer: 37526-59-3 EINECS: 448-450-0 |