2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
AS24895G25 AS24895G5
ACTIAS24895G25EA 0 CHF
ACTIAS24895G25 ACTIAS24895G5
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11
MDL Number: MFCD00009791
CAS-Nummer: 400-99-7
EINECS: 206-927-9