3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
AS20238G25
AS20238G5
ACTIAS20238G25EA
0
CHF
ACTIAS20238G25
ACTIAS20238G5
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207.11 |
MDL Number:
MFCD04973779 CAS-Nummer: 349-57-5 |