2-Fluor-5-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
AS31499G1 AS31499G5
ACTIAS31499G1EA 0 CHF
ACTIAS31499G1 ACTIAS31499G5
2-Fluor-5-nitroanisol
2-Fluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
MDL Number: MFCD07782081
CAS-Nummer: 454-16-0