2-Fluor-3-nitro-6-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-Fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
AS33592G1
AS33592G5
ACTIAS33592G1EA
0
CHF
ACTIAS33592G1
ACTIAS33592G5
2-Fluor-3-nitro-6-picolin
2-Fluor-3-nitro-6-picolin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095067 CAS-Nummer: 19346-45-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)