2-Fluor-3-nitro-5-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-5-methyl-3-nitropyridine, 2-Fluoro-3-nitro-5-methylpyridine
AS25234G25
AS25234G5
ACTIAS25234G25EA
292
CHF
ACTIAS25234G25
ACTIAS25234G5
2-Fluor-3-nitro-5-picolin
2-Fluor-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD09475421 CAS-Nummer: 19346-44-2 |