3,4-Difluor-o-phenylendiamin ≥95%
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,4-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-Difluorobenzene-1,2-diamine, 3,4-Difluoro-o-phenylenediamine
AS21952G1
AS21952G5
ACTIAS21952G1EA
0
CHF
ACTIAS21952G1
ACTIAS21952G5
3,4-Difluor-o-phenylendiamin ≥95%
3,4-Difluor-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₆F₂N₂ MW: 144,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153128 CAS-Nummer: 153505-39-6 |