2-Fluor-4-iod-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-4-iodo-3-picoline
AS31775G1
AS31775G5
ACTIAS31775G1EA
0
CHF
ACTIAS31775G1
ACTIAS31775G5
2-Fluor-4-iod-3-methylpyridin
2-Fluoro-4-iodo-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅FIN MW: 237.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095289 CAS-Nummer: 153034-80-1 |