4-Fluorphenylacetat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24661G100
AS24661G25
ACTIAS24661G100EA
0
CHF
ACTIAS24661G100
ACTIAS24661G25
4-Fluorphenylacetat
4-Fluorphenylacetat
Formel:
C₈H₇FO₂ Siedepunkt: 58,5…59.5 °C (1 mmHg) Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00041361 CAS-Nummer: 405-51-6 |