4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20317G100
AS20317G25
ACTIAS20317G100EA
0
CHF
ACTIAS20317G100
ACTIAS20317G25
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₃F₂NO₄ MW: 203.1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00799521 CAS-Nummer: 20372-63-8 |