2-Fluor-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
AS20463G25
AS20463G5
ACTIAS20463G25EA
76
CHF
ACTIAS20463G25
ACTIAS20463G5
2-Fluor-6-nitrobenzoesäure
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD01862079 CAS-Nummer: 385-02-4 |