2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25245G100 AS25245G25 AS25245G5
ACTIAS25245G100EA 306 CHF
ACTIAS25245G100 ACTIAS25245G25 ACTIAS25245G5
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MDL Number: MFCD04115713
CAS-Nummer: 153775-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II