Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33777G100 AS33777G5
ACTIAS33777G100EA 0 CHF
ACTIAS33777G100 ACTIAS33777G5
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
MDL Number: MFCD00196161
CAS-Nummer: 329-59-9