4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35107G1 AS35107G5
ACTIAS35107G1EA 0 CHF
ACTIAS35107G1 ACTIAS35107G5
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
4-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
MDL Number: MFCD08689519
CAS-Nummer: 186590-04-5