3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24128G100 AS24128G25
ACTIAS24128G100EA 0 CHF
ACTIAS24128G100 ACTIAS24128G25
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
MDL Number: MFCD00215834
CAS-Nummer: 405-04-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III