4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
AS24898G100 AS24898G25
ACTIAS24898G100EA 0 CHF
ACTIAS24898G100 ACTIAS24898G25
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15
Siedepunkt: 225
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061240
CAS-Nummer: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III