4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22531G100
AS22531G25
ACTIAS22531G100EA
0
CHF
ACTIAS22531G100
ACTIAS22531G25
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO |
MDL Number:
MFCD01569371 CAS-Nummer: 243128-37-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |