3-Fluor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24816G100 AS24816G25
ACTIAS24816G100EA 0 CHF
ACTIAS24816G100 ACTIAS24816G25
3-Fluor-4-methoxybenzonitril
3-Fluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
MDL Number: MFCD00215835
CAS-Nummer: 331-62-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III