4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
AS24065G100 AS24065G25
ACTIAS24065G100EA 0 CHF
ACTIAS24065G100 ACTIAS24065G25
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 47.85…48.85 °C
Dichte: 1.535
MDL Number: MFCD00001921
CAS-Nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III