3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35871G1
AS35871G5
ACTIAS35871G1EA
0
CHF
ACTIAS35871G1
ACTIAS35871G5
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06797917 CAS-Nummer: 118276-06-5 |