5-Fluor-m-anisaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33876G1 AS33876G5
ACTIAS33876G1EA 0 CHF
ACTIAS33876G1 ACTIAS33876G5
5-Fluor-m-anisaldehyd
5-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD08741376
CAS-Nummer: 699016-24-5