4-(Hydroxymethyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
HMBA
, 4-Carboxybenzylalkohol
ACTIAS20975G25EA
61
CHF
ACTIAS20975G5
ACTIAS20975G25
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017598 CAS-Nummer: 3006-96-0 |