(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20751G100 AS20751G25
ACTIAS20751G100EA 0 CHF
ACTIAS20751G100 ACTIAS20751G25
(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00017046
CAS-Nummer: 5445-26-1
EINECS: 226-646-5