(2-Pyridyl)essigsäureethylester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
AS20037G25 AS20037G5
ACTIAS20037G25EA 0 CHF
ACTIAS20037G25 ACTIAS20037G5
(2-Pyridyl)essigsäureethylester
(2-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 302
Melting Pt: 86…90 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006359
CAS-Nummer: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1