2-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21118G1 AS21118G5
ACTIAS21118G1EA 0 CHF
ACTIAS21118G1 ACTIAS21118G5
2-Methylbenzamidin Hydrochlorid
2-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD04114417
CAS-Nummer: 18636-98-1