Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS25304G100 AS25304G25 AS25304G5
ACTIAS25304G100EA 0 CHF
ACTIAS25304G100 ACTIAS25304G25 ACTIAS25304G5
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4