4,5-Dicyan-1-methylimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4,5-Dicyano-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
AS21869G100
AS21869G25
AS21869G5
ACTIAS21869G100EA
358
CHF
ACTIAS21869G100
ACTIAS21869G25
ACTIAS21869G5
4,5-Dicyan-1-methylimidazol
4,5-Dicyano-1-methylimidazole
Formel:
C₆H₄N₄ MW: 132,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD01567299 CAS-Nummer: 19485-35-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |