3-Amino-4-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Amino-4-cyanopyridine
AS22160G1
AS22160G5
ACTIAS22160G1EA
124
CHF
ACTIAS22160G1
ACTIAS22160G5
3-Amino-4-pyridincarbonitril
3-Amino-4-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₅N₃ MW: 119,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD04035596 CAS-Nummer: 78790-79-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |