3-Cyan-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21374G25 AS21374G5
ACTIAS21374G25EA 0 CHF
ACTIAS21374G25 ACTIAS21374G5
3-Cyan-4-methylpyridin
3-Cyano-4-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MDL Number: MFCD00234272
CAS-Nummer: 5444-01-9