3-Amino-5-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Chloropyridin-3-amine
AS30566G1
AS30566G5
ACTIAS30566G1EA
0
CHF
ACTIAS30566G1
ACTIAS30566G5
3-Amino-5-chlorpyridin
3-Amino-5-chloropyridine
Formel:
C₅H₅ClN₂ |
MDL Number:
MFCD03701386 CAS-Nummer: 22353-34-0 |