4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
AS24899G100
AS24899G25
ACTIAS24899G100EA
346
CHF
ACTIAS24899G100
ACTIAS24899G25
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O MW: 196,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042525 CAS-Nummer: 6294-93-5 UN: 3261 ADR: 8,III |