α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
AS24339G100 AS24339G25 AS24339G5
ACTIAS24339G100EA 0 CHF
ACTIAS24339G100 ACTIAS24339G25 ACTIAS24339G5
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58
MDL Number: MFCD00052326
CAS-Nummer: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8 II