2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
AS20446G1 AS20446G25 AS20446G5
ACTIAS20446G1EA 18 CHF
ACTIAS20446G1 ACTIAS20446G25 ACTIAS20446G5
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,55 g/mol
MDL Number: MFCD09878434
CAS-Nummer: 246847-98-3