2-Chlor-3-fluor-4-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35823G1
AS35823G5
ACTIAS35823G1EA
30
CHF
ACTIAS35823G1
ACTIAS35823G5
2-Chlor-3-fluor-4-iodpyridin
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₂ClFIN MW: 257,43 g/mol |
MDL Number:
MFCD04972389 CAS-Nummer: 148639-07-0 |